Principaux documents
ENA964502736
Enamine
5-(4-carboxyphenyl)pyrimidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.21
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(4-carboxyphenyl)pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8N2O4/c15-11(16)8-3-1-7(2-4-8)9-5-13-10(12(17)18)14-6-9/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
CRNBWQQLLWYUSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736887
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736887