Principaux documents
ENA964497844
Enamine
4-(aminomethyl)-N-(2-methyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)benzene-1-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.76
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(aminomethyl)-N-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)benzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N6O2S.ClH/c1-15-12-9(11-14-15)13-18(16,17)8-4-2-7(6-10)3-5-8;/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
HLVPOTQKOLRZBS-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729541
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729541