ENA964497030
Enamine
3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid; trifluoroacetic acid
Réf. du fournisseur: EN300-729579-100MG
480,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-729579-100MG
480,50 €
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C7H9N3O2.C2HF3O2/c11-7(12)6-1-5(9-10-6)4-2-8-3-4;3-2(4,5)1(6)7/h1,4,8H,2-3H2,(H,9,10)(H,11,12);(H,6,7)
Clé InChI
OEPSHLNLRZGXGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729579