ENA964485458
Enamine
4-(morpholin-2-yl)benzonitrile hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-719472-100MG
312,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-719472-100MG
312,00 €
Iupac Name
4-(morpholin-2-yl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2O.ClH/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)11-8-13-5-6-14-11;/h1-4,11,13H,5-6,8H2;1H
Clé InChI
FARPCGQZSPUUOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719472