Principaux documents
ENA964482171
Enamine
(3-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-717563-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-717563-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-chloro-2-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-8-6(5-10)3-2-4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
BNGANFTWOKSACX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717563
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717563