Key Documents
ENA964480796
Enamine
3-[5-(methoxymethyl)oxolan-2-yl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.27
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-(methoxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-12-6-8-2-3-10(14-8)9-7-13-5-4-11-9/h8-11H,2-7H2,1H3
Clé InChI
MXQJJCWDEUAXPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716465
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716465