Principaux documents
ENA964480727
Enamine
1-[(2-fluorophenyl)methyl]imidazolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.21
Numéro MDL:
Pf
76-80
Iupac Name
1-(2-fluorobenzyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C10H11FN2O/c11-9-4-2-1-3-8(9)7-13-6-5-12-10(13)14/h1-4H,5-7H2,(H,12,14)
Clé InChI
HSFHHBMXLUGNAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716240
Melting Point
76-80
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716240