ENA964473557
Enamine
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
Réf. du fournisseur: EN300-705542-100MG
435,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-705542-100MG
435,50 €
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c11-9-4-7(6-1-2-6)3-8(5-9)10(12)13/h3-6H,1-2H2,(H,12,13)
Clé InChI
WGCMBBTUKLLMLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705542