Principaux documents
ENA964471647
Enamine
rac-tert-butyl N-[(1R,3S)-3-[(fluorosulfonyl)methyl]cyclopentyl]carbamate
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-704201-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.35
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-704201-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((1R,3S)-3-((fluorosulfonyl)methyl)cyclopentyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20FNO4S/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-5-4-8(6-9)7-18(12,15)16/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
BUYXYGBEHUIPJB-DTWKUNHWSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704201
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704201