Principaux documents
ENA964468280
Enamine
6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1 038,20 €
1 G
1 317,70 €
2.5 G
2 538,40 €
5 G
3 735,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-399593-50MG
341,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1 038,20 €
1 G
1 317,70 €
2.5 G
2 538,40 €
5 G
3 735,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-399593-50MG
341,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-6-7(4-8-6)2-1-3-10-5-7/h1-5H2,(H,8,9)
Clé InChI
OWUAAJPDYLEQLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399593
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399593