Key Documents
ENA964468226
Enamine
(1S,4S)-2-phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.71
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,4S)-2-phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)13-8-9-6-11(13)7-12-9;/h1-5,9,11-12H,6-8H2;1H/t9-,11-;/m0./s1
Clé InChI
SBMNUMQBTBAIDY-ROLPUNSJSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393582
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393582