Principaux documents
ENA964468178
Enamine
1-methoxy-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undec-1-ene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methoxy-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undec-1-ene
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-12-9-10(3-2-6-11-9)4-7-13-8-5-10/h2-8H2,1H3
Clé InChI
CFWGURVGLVCBNM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378538
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378538