Principaux documents
ENA964467390
Enamine
7-fluoro-1-benzofuran-4-carboxylic acid
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-215889-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1 064,20 €
1 G
1 352,80 €
2.5 G
2 608,60 €
5 G
3 838,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-215889-50MG
349,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-fluoro-1-benzofuran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FO3/c10-7-2-1-6(9(11)12)5-3-4-13-8(5)7/h1-4H,(H,11,12)
Clé InChI
KELIAGSOLXPTAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215889
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215889