Principaux documents
ENA947419468
Enamine
2-(azetidin-1-yl)-3-nitropyridine
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-697618-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-697618-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(azetidin-1-yl)-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c12-11(13)7-3-1-4-9-8(7)10-5-2-6-10/h1,3-4H,2,5-6H2
Clé InChI
UNRDPHNKZYOTQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697618
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697618