Principaux documents
ENA947417387
Enamine
(4-bromo-2,6-dichlorophenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.4
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2,6-dichlorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6BrCl2N.ClH/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4;/h1-2H,3,11H2;1H
Clé InChI
JUBMPCBPNMTCRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697453
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697453