Principaux documents
ENA947414066
Enamine
ethyl 2-(8-methoxy-9H-carbazol-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.33
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(8-methoxy-9H-carbazol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C17H17NO3/c1-3-21-15(19)10-11-6-4-7-12-13-8-5-9-14(20-2)17(13)18-16(11)12/h4-9,18H,3,10H2,1-2H3
Clé InChI
PVHGAYBZIBKQOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398670
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398670