Principaux documents
ENA947413163
Enamine
4-bromo-1-chloro-7-methoxyisoquinoline
50 MG
584,50 €
100 MG
749,60 €
250 MG
1 051,20 €
500 MG
1 631,00 €
1 G
2 079,50 €
2.5 G
4 032,10 €
5 G
5 943,10 €
10 G
8 792,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-397967-50MG
584,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
584,50 €
100 MG
749,60 €
250 MG
1 051,20 €
500 MG
1 631,00 €
1 G
2 079,50 €
2.5 G
4 032,10 €
5 G
5 943,10 €
10 G
8 792,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.53
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-397967-50MG
584,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-14-6-2-3-7-8(4-6)10(12)13-5-9(7)11/h2-5H,1H3
Clé InChI
XNCSDEUKPCVVBQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397967
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397967