Key Documents
ENA947411976
Enamine
3-amino-1-(4-bromophenyl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.1
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-1-(4-bromophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4,9,12H,5-6,11H2
Clé InChI
GSWDVKVULHKPED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-683025
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-683025