Principaux documents
ENA947409917
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine; bis(sulfuric acid)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine bis(sulfate)
Inchi Code
1S/C4H8N4.2H2O4S/c1-8-4(6)3(5)2-7-8;2*1-5(2,3)4/h2H,5-6H2,1H3;2*(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
CBVBQJQWJOLDGH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
O=S(=O)(O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396832
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396832