Principaux documents
ENA947408651
Enamine
1-(2-fluoroethyl)piperidine-3-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.73
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-fluoroethyl)piperidine-3-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15FN2O2S.ClH/c8-3-5-10-4-1-2-7(6-10)13(9,11)12;/h7H,1-6H2,(H2,9,11,12);1H
Clé InChI
ZCICJNDKYFPEGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396684
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396684