Principaux documents
ENA947407894
Enamine
2-ethyl-3-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethyl-3-methylaniline
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-3-8-7(2)5-4-6-9(8)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3
Clé InChI
YZAFBGRSOLGTFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392951
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392951