Principaux documents
ENA947406654
Enamine
2-chloro-6-fluorobenzene-1-thiol
100 MG
159,90 €
250 MG
228,80 €
500 MG
360,10 €
1 G
461,50 €
2.5 G
1 021,80 €
5 G
1 955,20 €
10 G
3 822,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-673763-100MG
159,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
159,90 €
250 MG
228,80 €
500 MG
360,10 €
1 G
461,50 €
2.5 G
1 021,80 €
5 G
1 955,20 €
10 G
3 822,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-673763-100MG
159,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-6-fluorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4ClFS/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Clé InChI
BNFQVQFCVBEQGK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673763
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673763