Principaux documents
ENA947400535
Enamine
3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)propanoic acid
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
2.5 G
2 043,60 €
5 G
3 023,80 €
10 G
4 485,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-637493-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
2.5 G
2 043,60 €
5 G
3 023,80 €
10 G
4 485,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-637493-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
82-84
Iupac Name
3-(5-methyl-3-isoxazolyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-4-6(8-11-5)2-3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
XSJUUJCTQWMNNG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637493
Melting Point
82-84
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637493