Principaux documents
ENA947399416
Enamine
1-(1-bromopropan-2-yl)-4-fluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.08
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-1-methylethyl)-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrF/c1-7(6-10)8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3
Clé InChI
KCCIVVCMLFKSPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-675353
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-675353