Principaux documents
ENA947397640
Enamine
2-methoxyethyl N-(chloromethyl)-N-methylcarbamate
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
2.5 G
3 257,80 €
5 G
4 820,40 €
10 G
7 148,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-378260-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
2.5 G
3 257,80 €
5 G
4 820,40 €
10 G
7 148,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-378260-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxyethyl chloromethyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C6H12ClNO3/c1-8(5-7)6(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
BIWZVFPOEHHRJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378260