Principaux documents
ENA947397584
Enamine
[2-methyl-2-(1-methylcyclopropyl)cyclopropyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(1,1'-dimethyl-[1,1'-bi(cyclopropan)]-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8(3-4-8)9(2)5-7(9)6-10/h7,10H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
YOOFKXBZIMIVHO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378631
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378631