Principaux documents
ENA947397444
Enamine
1-{1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1 272,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-378580-50MG
296,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
296,40 €
100 MG
440,70 €
250 MG
630,50 €
500 MG
993,20 €
1 G
1 272,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.73
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-378580-50MG
296,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-dioxo-1-(quinuclidin-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3O4.ClH/c16-10-8(11(17)18)5-15(12(19)13-10)9-6-14-3-1-7(9)2-4-14;/h5,7,9H,1-4,6H2,(H,17,18)(H,13,16,19);1H
Clé InChI
UCDOAWPUBRHNBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378580
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378580