Principaux documents
ENA947394836
Enamine
3-cyclohexylpropane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.32
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclohexylpropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H19NO2S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
SZRBYKUATGPQLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679858
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679858