Principaux documents
ENA947393578
Enamine
1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.27
Numéro MDL:
Pf
214-215
Iupac Name
1-benzylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Inchi Code
1S/C15H12N2O2/c18-14-12-8-4-5-9-13(12)17(15(19)16-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,18,19)
Clé InChI
QKQMJAZUHSAOPT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392654
Melting Point
214-215
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392654