Principaux documents
ENA947392409
Enamine
2-(6-carbamoylpyridin-3-yl)acetic acid
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1 627,60 €
5 G
2 407,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-322332-100MG
287,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1 627,60 €
5 G
2 407,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-322332-100MG
287,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(6-carbamoylpyridin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O3/c9-8(13)6-2-1-5(4-10-6)3-7(11)12/h1-2,4H,3H2,(H2,9,13)(H,11,12)
Clé InChI
KYMSKWIIDCFTAL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322332
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322332