Key Documents
ENA947390203
Enamine
4-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H12N4/c1-7-6-14(13-8(7)2)9-3-4-12-10(11)5-9/h3-6H,1-2H3,(H2,11,12)
Clé InChI
QETCJUICMFXEIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-649655
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-649655