Principaux documents
ENA947389521
Enamine
(2E)-3-(4-methanesulfonamidophenyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.27
Numéro MDL:
Pf
247-249
Iupac Name
(2E)-3-{4-[(methylsulfonyl)amino]phenyl}-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4S/c1-16(14,15)11-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(12)13/h2-7,11H,1H3,(H,12,13)/b7-4+
Clé InChI
LRRWVFGCWMMXGR-QPJJXVBHSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-631683
Melting Point
247-249
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-631683