ENA947389262
Enamine
7-chloro-3-methyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Réf. du fournisseur: EN300-397597-50MG
341,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-397597-50MG
341,40 €
Pf
284-286
Iupac Name
7-chloro-3-methylisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-4-7-2-3-8(11)5-9(7)10(13)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
CHXAYUSRURSBER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397597