Principaux documents
ENA947389204
Enamine
ethyl (2E)-3-(5-bromopyridin-2-yl)prop-2-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.1
Numéro MDL:
Pf
78-80
Iupac Name
ethyl (E)-3-(5-bromopyridin-2-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c1-2-14-10(13)6-5-9-4-3-8(11)7-12-9/h3-7H,2H2,1H3/b6-5+
Clé InChI
BFPKQFHPRDXZPZ-AATRIKPKSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364768
Melting Point
78-80
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364768