Principaux documents
ENA947388964
Enamine
1-aminospiro[2.3]hexan-5-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.62
Numéro MDL:
Iupac Name
1-aminospiro[2.3]hexan-5-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-3-6(5)1-4(8)2-6;/h4-5,8H,1-3,7H2;1H
Clé InChI
NDQGBGHWUCVMJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624143
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624143