Key Documents
ENA947388282
Enamine
2-(3-fluorophenyl)ethane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-fluorophenyl)ethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClFO2S/c9-13(11,12)5-4-7-2-1-3-8(10)6-7/h1-3,6H,4-5H2
Clé InChI
KULUITPKYGNZQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272545
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272545