Principaux documents
ENA947388253
Enamine
2-formyl-6-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro MDL:
Pf
112-114
Iupac Name
2-formyl-6-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O3/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
QCEQRNBCDJKUMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226076
Melting Point
112-114
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226076