Principaux documents
ENA947385542
Enamine
N-cyclopentyl-3,4-dimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.37
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopentyl-3,4-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H19NO2S/c1-10-7-8-13(9-11(10)2)17(15,16)14-12-5-3-4-6-12/h7-9,12,14H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
XDTGQZFNVJFFDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06571
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06571