Principaux documents
ENA946842310
Enamine
rac-[(1R,5S)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl]methanamine
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-384690-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-384690-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
((1S,5R)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H11NO/c7-3-6-1-5(6)2-8-4-6/h5H,1-4,7H2/t5-,6-/m0/s1
Clé InChI
GFWCRAOJLDHNKN-WDSKDSINSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384690
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384690