Principaux documents
ENA946842192
Enamine
tert-butyl N-cyclopropyl-N-(3-hydroxypropyl)carbamate
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-384353-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-384353-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl cyclopropyl(3-hydroxypropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12(7-4-8-13)9-5-6-9/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
LLXMKOTWXMKYCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384353
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384353