Principaux documents
ENA946840467
Enamine
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.61
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-chloro-6-fluorophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClFN/c10-8-4-1-5-9(11)7(8)3-2-6-12/h1,4-5H,2-3H2
Clé InChI
RFRIAUVPCSRKFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384223
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384223