Principaux documents
ENA946840419
Enamine
2-(3-methanesulfonylbenzenesulfonamido)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.32
Numéro MDL:
Iupac Name
((3-(methylsulfonyl)phenyl)sulfonyl)glycine
Inchi Code
1S/C9H11NO6S2/c1-17(13,14)7-3-2-4-8(5-7)18(15,16)10-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
TWZMMDHMWWSHOH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384067
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384067