Principaux documents
ENA946840082
Enamine
2-amino-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propan-1-ol
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-379509-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-379509-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c7-5(4-8)3-6-9-1-2-10-6/h5-6,8H,1-4,7H2
Clé InChI
WHNIIGYMYSUBCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379509
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379509