Principaux documents
ENA946839959
Enamine
3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-thione
100 MG
178,90 €
250 MG
236,10 €
500 MG
345,30 €
1 G
429,80 €
2.5 G
632,60 €
5 G
971,90 €
10 G
1 397,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-378903-100MG
178,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
178,90 €
250 MG
236,10 €
500 MG
345,30 €
1 G
429,80 €
2.5 G
632,60 €
5 G
971,90 €
10 G
1 397,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-378903-100MG
178,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
76-81
Iupac Name
3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-thione
Inchi Code
1S/C6H6O2S/c1-4-6(7)5(9)2-3-8-4/h2-4H,1H3
Clé InChI
QDPNJMXYGUSSML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378903
Melting Point
76-81
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378903