Principaux documents
ENA946839793
Enamine
{2,9-dioxaspiro[5.5]undecan-3-yl}methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.27
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,9-dioxaspiro[5.5]undecan-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c11-7-9-1-2-10(8-13-9)3-5-12-6-4-10/h9H,1-8,11H2
Clé InChI
YMVZFAGDYFTOHC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378881
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378881