Key Documents
ENA946835418
Enamine
3-(prop-2-en-1-yl)oxolan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-allyltetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-3-7(8)4-5-9-6-7/h2,8H,1,3-6H2
Clé InChI
GLLGVEJFPXHOOS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374113
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374113