Key Documents
ENA946832352
Enamine
2-methyl-1-(oxiran-2-yl)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-1-(2-oxiranyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-6(2,7)3-5-4-8-5/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
JPFWEKMZRADUPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366567