Principaux documents
ENA946832274
Enamine
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.97
Numéro MDL:
Pf
89-94
Iupac Name
3-bromo-2-hydroxypropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H5BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
Clé InChI
UKORLVILOUWVTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697
Melting Point
89-94
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189697