Principaux documents
ENA946831942
Enamine
3-(2-methylpropane-2-sulfonyl)propane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.35
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(tert-butylsulfonyl)propane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H17NO4S2/c1-7(2,3)13(9,10)5-4-6-14(8,11)12/h4-6H2,1-3H3,(H2,8,11,12)
Clé InChI
GAPSREPXLIJFAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126591
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126591