Principaux documents
ENA946831799
Enamine
2-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.21
Numéro MDL:
Pf
79-84
Iupac Name
2-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-15-10(12)7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(13)14/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
MNTPADVVQJCTIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310440
Melting Point
79-84
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310440